missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Tubos de elastómero termoplástico (TPE)

Código de producto. 30053316 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 32 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1/2 in
1/4 in
1/8 in.
1 in
3/16 in
3/32 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/16 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (9 x 16 in)
1-1/4 in
1/2 in
1/2 in
1 in
3/32 in
3/8 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
7/16 in.
7/16 in
7/32 pulg
7/8 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053316 3/8 in 1,9 cm (9 x 16 in) 15 metros
30053953 5/16 in 7/16 in. 15 metros
30054322 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 15 metros
30053061 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (1 x 8 in) 15 metros
30054035 3/32 in 7/32 pulg 15 metros
30053555 3/4 in 1 in 15 metros
30054199 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053882 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30053623 3/32 in 5/32 pulg 15 metros
30053690 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053210 1/8 in. 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30053893 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 15 metros
30054004 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30053446 1,9 cm (1 x 32 in) 3/32 in 15 metros
30053382 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
30053920 3/16 in 3/8 in 15 metros
30053435 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053579 5/8 in 7/8 in 15 metros
30054113 3/16 in 7/16 in 15 metros
30054236 5/16 in 1/2 in 15 metros
30054138 1/4 in 1/2 in 15 metros
30053060 1,9 cm (3 x 16 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30054010 3/4 in 7/8 in 15 metros
30053198 1 in 1-1/4 in 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053316 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011617
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñado para transferencia de fluidos y uso en aplicaciones de bombas peristálticas.

Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. E pulg., excelente para uso en aplicaciones de bombas peristálticas. Gran alternativa a los tubos de silicona. No contiene PVC, DEHP, ftalatos ni otros plastificantes. E ultrabaja, manejables y lixiviables. Baja permeabilidad al gas y al oxígeno. Material de baja unión a proteínas y apirógeno. Soldable térmicamente. USP Clase VI, USP 661, compatible con RoHS y probado por BPOG

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (9 x 16 in)
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 50 ft.
Método de esterilización EtO sin problemas
Color Transparente
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.