Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Accesorio: Smartblock™ Termobloques
Código de producto. 13588460 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
8 x 5.0mL
24 x 0.5mL
24 x 1,5 ml
24 x 2 ml
4 x 50mL
8 x 15mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
13588460 24 x 0.5mL cada uno
13518470 24 x 1,5 ml cada uno
13528470 24 x 2 ml 1 PCS
13548470 8 x 15mL 1 PCS
13558470 4 x 50mL 1 PCS
13538470 8 x 5.0mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13588460 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5361000031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    671.00€ / paquete de 1
    Ahorro 54.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga temperaturas uniformes y precisas con estos termobloques. Los termobloques Smartblock™ Eppendorf™ son compatibles con Eppendorf ThermoMixer™ C y admiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Intercambiable en cuestión de segundos
  • Reconocimiento automático de bloques para una manipulación segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Eppendorf ThermoMixer C
Admite 24 x 0.5mL
Tipo Bloque
Capacidad del frasco de lavado/desechos 24 recipientes de reacción de 0,5 ml