Learn More
Brannan™ Termómetro de latón para azúcares y mermeladas
Descripción
- Fabricado en latón
- Escala de temperatura en negro
- Etiquetas de temperatura de cocción recomendada
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Etiquetas de zonas de temperatura de cocción recomendadas |
| Material | Latón |
| Relleno del termómetro | Alcohol rojo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 40 °C a 200 °C |