Learn More
Brannan™ Kit científico de termómetros
Código de producto. 13018573
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit científico de investigación
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
13018573 Kit científico de investigación 1 set
1 options
Código de producto. 13018573 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 25/701/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.40€
    89.48€ / 1 sets
    Ahorro 5.92€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El kit científico de termómetros Brannan™ viene en una caja de plástico azul e incluye una variedad de instrumentos y un conjunto de notas científicas de investigación.
  • Kit completo diseñado para ayudar a los profesores a cumplir con el plan nacional de estudios
Especificaciones
Incluye Caja de plástico azul, 4 termómetros de marca verde de 150 initial™ mm, 4 termómetros de 200 initial™ mm rellenos de verde de marca, 2 termómetros pequeños para aulas, 1 termómetro máximo/mínimo tipo carátul, 1 termómetro de temperatura soli, 1 termómetro clínico Spotcheck
Altura (métrico) 50 mm
Anchura (métrico) 232 mm
Tipo de producto Kit científico de investigación