Learn More
Brannan™ Termómetro clínico frontal
Código de producto. 13088593
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 35 °C a 40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
13088593 De 35 °C a 40 °C cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13088593 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 11/466/3
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
El termómetro clínico frontal Brannan™ es una tira de termómetro segura y reutilizable que toma la temperatura corporal con contacto.
  • La lectura de la temperatura aparece en segundos
  • Tipo de tira
  • Seguras
  • Reutilizable
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura clínica
Incluye Caja de almacenamiento de plástico y manual de instrucciones
Tiempo de medición Segundos
Tipo de producto Termómetro
Descripción Termómetro de banda para la frente
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máxima 40 °C
Temperatura mín. (imperial) 65 °F
Temperatura mín. (métrico) 35°C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 95 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 35 °C a 40 °C