Learn More
Brannan™ Kit de termómetro de pared para aulas
Código de producto. 13028573
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
380 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
13028573 380 mm 1 set
1 options
Código de producto. 13028573 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 25/702/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.55€
    15.50€ / 1 sets
    Ahorro 1.05€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El kit de termómetro de pared para aulas Brannan™ incluye un termómetro de pared de plástico grande y colorido y un gráfico para registrar las temperaturas.
  • Termómetro colorido y fácil de leer
  • Gráfico de registro laminado
  • Ideal para el uso con fines didácticos
Especificaciones
Incluye Gráfico de termómetro principal laminado
Altura (métrico) 380 mm
Tipo de producto Kit de termómetro de pared