Descripción
- La armadura cuenta con una tapa de rosca con anillo superior para suspensión donde sea necesario
- Longitud del termómetro: Opción de 12 in (305 mm) o 15,5 in (393 mm)
- Diámetro exterior: 0,374 in (9,5 mm / Diámetro interior: 0,295 in (7,5 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Proteja los termómetros de líquido en vidrio del manejo brusco y de los golpes durante su uso. |
| Longitud total (imperial) | 15,5 in |
| Longitud (métrico) | 39.3 cm |
| Material | Niquelado |
| Peso (métrico) | 70 g |
| Tipo de producto | Estuche blindado para termómetro |
| Para utilizar con (equipo) | Termómetros de líquido en vidrio |
| Anchura (métrico) | 1.9 cm |