Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro digital
Código de producto. 11814372
Cambiar vista
Click to view available options
Calibrated:
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Calibrated Tamaño de la unidad
11814372 Sí 1 PCS
1 options
Código de producto. 11814372 Proveedor Dostmann Electronic™ N.º de proveedor 50000700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.72€
    260.00€ / paquete de 1
    Ahorro 234.72€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Con mediciones de temperatura en un rango de -°200 C a +°850 C, este termómetro digital es ideal para usar en muchos entornos de laboratorio, científicos y de investigación.
  • Talento versátil para mediciones de temperatura con sensor Pt100 a lo largo del intervalo de - 200 °C a + 850 °C
  • El termopar (tipo J, K, L, N, R, S, T) a + 1760 °C con una resolución de 0,1 °C a lo largo de todo el intervalo de medición
  • Ideal para el servicio de aseguramiento de la calidad y la producción
  • Función de calibración integrada para la compensación sencilla de las tolerancias del sensor
  • Función de calibración física de 1 punto, 2 puntos o 3 puntos
Especificaciones
Calibrated Sí