Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de mufla de sobremesa industriales Thermolyne™
Código de producto. 15961437
Change view
Click to view available options
Consumo de energía:
1560 W
2230 W
Control de temperatura:
Programable de forma digital 1 programa/8 segmentos
Tensión:
240 V
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Consumo de energía Control de temperatura Tensión unitSize
15961437 1560 W Programable de forma digital 1 programa/8 segmentos 240 V cada uno
12972611 2230 W Programable de forma digital 1 programa/8 segmentos 240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15961437 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FD1540M33
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice aplicaciones a temperaturas muy altas con este horno de mufla de sobremesa industrial, que alcanza una temperatura máxima de 1200 °C.
Lleve a cabo aplicaciones de temperatura ultraelevada con el horno de mufla de sobremesa industrial Thermo Scientific™ Thermolyne™, que alcanza una temperatura máxima de 1200 °C.La unidad incluye varias funciones de seguridad y dos opciones de control de temperatura.El aislamiento de ladrillo refractario de alta resistencia rodea la abertura para una mayor durabilidad.
  • El ajuste de alarma ajustable o de protección contra excesos de temperatura (OTP) se puede utilizar para proteger el horno o la cámara cargada de un calor excesivo.
  • La protección contra rotura de termopar interrumpe el suministro eléctrico en los elementos calentadores, con lo que se evitan unos niveles excesivos que resulten en un fallo del termopar.
  • La puerta basculante con contrapeso se abre hacia arriba, lo que aleja el calor del operador.
  • El aislamiento de ladrillo refractario de alta resistencia rodea la abertura de la cámara para una mayor durabilidad
  • Los cuatro elementos individuales integrados en cemento refractario especial permiten una excelente distribución del calor dentro de la cámara.
  • El interruptor de seguridad de la puerta protege al operador mediante la interrupción de la alimentación eléctrica a los elementos calentadores tras abrir la puerta.
  • Puerto con un diámetro de (0,95 cm) (0,95 cm) para la monitorización de las temperaturas de la cámara con dispositivos de medición independientes.
  • La pantalla LED muestra de manera simultánea las temperaturas del horno reales y el valor de ajuste en °C o °F (solo en los modelos programables)
Controlador con un único ajuste (B1)
  • Única rampa a punto de ajuste y tiempo de permanencia
  • Pantalla única que muestra la temperatura real o el ajuste
Controlador programable en 8 pasos (C1)
  • Rampas para modificar la velocidad de calentamiento y los ciclos de permanencia para mantener las temperaturas en los niveles ajustados de 0,1 a 999,9 minutos
  • La función de “retención” “mantiene” el programa en «suspensión» hasta que la temperatura del horno se calienta o enfría conforme a los parámetros programados previamente: el programa nunca superará el rendimiento del horno
Incluye:
Estufa, termopar Platinel™ II y un hogar de placa cerámica para proteger el elemento calentador inferior.
Nota:
Los modelos de 120 V requieren un cableado fijo y no se suministran con un cable de alimentación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,08 pies cúb.
Certificaciones/conformidad Todas las unidades incluidas en la lista cUL, UL; -33 unidades también con marcado CE.
Capacidad (métrico) 2,2 L
Temperatura (métrico) De 100 °C a 1200 °C
Tipo Multisegmento, programa único
Consumo de energía 1560 W
Control de temperatura Programable de forma digital 1 programa/8 segmentos
Dimensiones interiores (F x An x Al) 9 x 4 x 3,75 in (22,8 x 10,1 x 9,5 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 18 x 11 x 16,5 in (45,7 x 27,9 x 41,9 cm)
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 27.9
Anchura (métrico) interior 10,1 cm
Altura (imperial) 16,5 in
Altura (imperial) interior 3,75 in
Altura (métrico) 41,9 cm
Altura (métrico) interior 9,5 cm
Fondo interior (imperial) 9 in
Fondo interior (métrico) 22,8 cm
Peso con embalaje (imperial) 52 lb
Peso con embalaje (métrico) 23,5 kg
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Amperaje 6,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.