Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de mufla de mesa de 1100 °C Thermolyne™, 0.04 pies cúbicos, 240 V 50/60 Hz, 4.4 A, 1060 W
Código de producto. p-4529138
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,3 L
Tensión:
240 V
Certificaciones/conformidad:
Con aprobación de CSA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Certificaciones/conformidad unitSize
16885781 1,3 L 240 V Con aprobación de CSA cada uno
1 options
Código de producto. 16885781 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor FB1310M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reduzca el consumo de energía y aumente el tiempo de calentamiento con este horno, ideal para uso general en laboratorios.
Reduzca el consumo de energía y mejore el tiempo de calentamiento con los hornos de mufla de sobremesa de 1100 °C Thermo Scientific™ Thermolyne™. Este horno es ideal para la incineración de la mayoría de tipos de muestras orgánicas e inorgánicas, tratamiento con calor de pequeñas piezas de metal, pruebas de ignición, análisis gravimétricos y determinación de sólidos volátiles y suspendidos.
  • Disponible en dos capacidades
  • Control de temperatura digital de ajuste único a 1100 °C
  • Pantalla única que muestra la temperatura real o el ajuste
  • El aislamiento de fibra de cerámica permite un calentamiento más rápido, con lo que se reduce el consumo de energía.
  • El elemento calentador integrado en la parte superior y en ambos laterales aumenta la uniformidad de la temperatura.
  • La puerta desplegable sirve como estante para carga y descarga.
  • El interruptor de seguridad de la puerta detiene la alimentación a los elementos calentadores cuando se abre la puerta.
  • La protección contra rotura de termopar interrumpe la alimentación a los elementos calentadores, con lo que se evitan unos niveles excesivos que resulten en un fallo del termopar.
  • Puerto de 0,95 cm (0,38 pulg) de diámetro en la parte posterior de la cámara para el control de temperaturas con dispositivos de medición independientes
Información para pedidos:
Elementos calentadores y termopares accesorios disponibles por separado.
Incluye:
Termopar, cable de alimentación y clavija
Recomendada para:
  • Incineración de la mayoría de tipos de muestras orgánicas e inorgánicas
  • Tratamiento con calor de pequeñas piezas de acero
  • Realización de pruebas ignición
  • Realización de análisis gravimétricos
  • Determinación de sólidos volátiles y suspendidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,04 pies cúb.
Certificaciones/conformidad Con aprobación de CSA
Descripción FB1310M
Capacidad (métrico) 1,3 L
Temperatura (métrico) De 100 °C a 1100 °C
Tipo Único punto de ajuste
Consumo de energía 1060 W
Estabilidad de la temperatura ± 0,3 a 1000 °C (± 7,8 a 1000 °C)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 5 x 4 x 3,8 in (13 x 10,3 x 9,8 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 13 x 9 x 14 in (33 x 23 x 36 cm)
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 23
Anchura (métrico) interior 10,3 cm
Altura (imperial) 14 in
Altura (imperial) interior 3,8 in
Altura (métrico) 36 cm
Altura (métrico) interior 9,8 cm
Fondo interior (imperial) 5 in
Fondo interior (métrico) 13 cm
Peso con embalaje (imperial) 20 lb
Peso con embalaje (métrico) 9 kg
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.