Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de mufla de mesa de 1100 °C Thermolyne™, 0.04 pies cúbicos, 240 V 50/60 Hz, 4.4 A, 1060 W
Descripción
Reduzca el consumo de energía y mejore el tiempo de calentamiento con los hornos de mufla de sobremesa de 1100 °C Thermo Scientific™ Thermolyne™. Este horno es ideal para la incineración de la mayoría de tipos de muestras orgánicas e inorgánicas, tratamiento con calor de pequeñas piezas de metal, pruebas de ignición, análisis gravimétricos y determinación de sólidos volátiles y suspendidos.
Características:
- Disponible en dos capacidades
- Control de temperatura digital de ajuste único a 1100 °C
- Pantalla única que muestra la temperatura real o el ajuste
- El aislamiento de fibra de cerámica permite un calentamiento más rápido, con lo que se reduce el consumo de energía.
- El elemento calentador integrado en la parte superior y en ambos laterales aumenta la uniformidad de la temperatura.
- La puerta desplegable sirve como estante para carga y descarga.
- El interruptor de seguridad de la puerta detiene la alimentación a los elementos calentadores cuando se abre la puerta.
- La protección contra rotura de termopar interrumpe la alimentación a los elementos calentadores, con lo que se evitan unos niveles excesivos que resulten en un fallo del termopar.
- Puerto de 0,95 cm (0,38 pulg) de diámetro en la parte posterior de la cámara para el control de temperaturas con dispositivos de medición independientes
Información para pedidos:
Elementos calentadores y termopares accesorios disponibles por separado.
Incluye:
Termopar, cable de alimentación y clavija
Recomendado para:
- Incineración de la mayoría de tipos de muestras orgánicas e inorgánicas
- Tratamiento con calor de pequeñas piezas de acero
- Realización de pruebas ignición
- Realización de análisis gravimétricos
- Determinación de sólidos volátiles y suspendidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0.07 pies cúb. |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación CSA, marcado CE |
| Descripción | FB1410M-33 |
| Capacidad (métrico) | 2.1 l |
| Temperatura (métrico) | De 100 °C a 1100 °C |
| Tipo | Single Setpoint |
| Consumo de energía | 1520 W |
| Estabilidad de la temperatura | ± 0.5 a 1000 °C (± 5.0 a 1000 °C) |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 13 x 12.7 x 10.8 cm (6 x 5 x 4.25 pulg) |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 40 x 25 x 37 cm (15.8 x 10 x 14.5 pulg) |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.