Learn More
Beschreibung
- Se utiliza como una herramienta de inspección rápida para comprobar que el producto está en condiciones de uso durante el proceso de envío y recepción.
- Ahorre tiempo y dinero debido a retiradas costosas.
- Diseño autoadhesivo.
- Las etiquetas están formadas por una serie de elementos sensibles a la temperatura sellados entre sustratos resistentes al calor con ventanas transparentes.
- Cada elemento cambia de color de forma distintiva a medida que se alcanza o se supera su temperatura nominal.
- Los cambios en la etiqueta son irreversibles y proporcionan un historial de temperatura de la superficie que se está monitoreando.
- Las etiquetas no se deslaminarán al retirarlas, lo que permitirá adjuntarlas a un informe de inspección para que sirva como registro permanente.
- Ideal para uso en las industrias alimentaria, automotriz, de moldeo y de trabajo de metales.
- La precisión es ±1,8 °F por debajo de 212 °F y ±1 °F por encima de 212 °F.
- Vida útil: 1 año a partir de la fecha de compra.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Cantidad | 25 unidad |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 400 °F a 500 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 204 °C a 260 °C |
| Garantía | 1 año después de la fecha de compra |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?