Learn More
HUBER Termofluido DW-Therm
Código de producto. 11517424
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
11517424 10 l 10 litros
1 options
Mercancías peligrosas (manipulación especial): Si se requiere embalaje especial y pegatinas para el transporte por carretera, si se requiere embalaje especial, pegatinas y declaración de la empresa de transporte para el transporte por aire y mar
Código de producto. 11517424 Proveedor HUBER N.º de proveedor 6479
Mercancías peligrosas (manipulación especial): Si se requiere embalaje especial y pegatinas para el transporte por carretera, si se requiere embalaje especial, pegatinas y declaración de la empresa de transporte para el transporte por aire y mar
Válido solo para Unistats
  • Termofluido DW-Therm M90.200.02
  • Termofluido de Unistat para sistemas cerrados
  • Temp. mín.: de -90 °C
  • Temp. máx.: (170) 200 °C
  • Viscosidad a 25 °C: 2 mm2/s
Especificaciones
Color Incolora
Intervalo de temperatura De -90 °C a +200 °C
Tipo Termofluido DW-Therm
Cantidad 10 l
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Viscosidad 2 mm2/s