Learn More
Thermo Scientific™ Chillers con recirculación ThermoFlex™
Código de producto. 15759609 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
Hasta 1.400 vatios (60 Hz) 1.170 vatios (50 Hz)
Hasta 900 vatios (60 Hz) 750 vatios (50 Hz)
Intervalo de temperatura:
De 5 °C a 40 °C
De 5 °C a 90 °C
Modelo:
ThermoFlex 1400
ThermoFlex 900
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de refrigeración Intervalo de temperatura Modelo unitSize
15759609 Hasta 900 vatios (60 Hz) 750 vatios (50 Hz) De 5 °C a 40 °C ThermoFlex 900 cada uno
16211001 Hasta 1.400 vatios (60 Hz) 1.170 vatios (50 Hz) De 5 °C a 90 °C ThermoFlex 1400 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15759609 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1014C10560210001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Optimizados para las aplicaciones más exigentes, los chiller recirculantes ThermoFlex de alto rendimiento son fiables, con un uso y mantenimiento sencillos.
Optimizados para las aplicaciones más exigentes, los enfriadores con circulación Thermo Scientific™ ThermoFlex de alto rendimiento son fiables, fáciles de usar y también de mantener.La plataforma ThermoFlex se ha desarrollado en base a la información proporcionada por los clientes desde la concepción de la idea hasta el diseño.Esta plataforma refrigeradora de alto rendimiento, con capacidad de enfriamiento de hasta 24.000 w (81.948 BTU/h), se puede configurar para satisfacer las necesidades de la aplicación.
Los enfriadores ThermoFLEX ya están disponibles en modelos seleccionados con bajo nivel de ruido.El rendimiento silencioso (< 58 dBA) favorece un entorno de estrés seguro y reducido en el laboratorio.Estos modelos de bajo ruido están diseñados para permanecer silenciosos en todo el intervalo de funcionamiento del enfriador mientras se mantiene la precisión del control de temperatura.
*Ahora están disponibles en con bajo nivel de ruido: menos de 58 dBA
Fáciles de usar
  • Interfaz de usuario intuitiva que facilita el manejo
  • Filtros de agua y aire que pueden cambiarse mientras la unidad está en funcionamiento
  • Empaquetado innovador que agiliza la instalación
  • Guía de inicio rápido que permite poner en marcha el sistema sin problemas
Rendimiento superior
  • Mayor capacidad de enfriamiento
  • Aumento de la fiabilidad
  • Mantenimiento fácil
Posibilidad de configuración del diseño
  • Disponibilidad de una amplia gama de funciones de enfriamiento
  • Diferentes opciones disponibles
  • Instalación flexible
Recomendada para:
  • Industria aeroespacial
  • Analítica
  • Biotecnología
  • Productos químicos
  • Industrial
  • Medicina
  • Sector farmacéutico
  • Investigación
  • Enseñanza universitaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Opciones de configuración Filtración de fluidos (incluida), soporte DI (disponible), recarga automática (disponible), control de flujo con lectura (disponible)
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Comunicaciones Analógico y digital (disponible)
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Capacidad de refrigeración Hasta 900 vatios (60 Hz) 750 vatios (50 Hz)
Intervalo de temperatura De 5 °C a 40 °C
Tipo Recirculating Chiller
Modelo ThermoFlex 900
Nivel de ruido < 58 dBA
Capacidad de la bomba Hasta 3,3 gpm a 60 psig  (12,5 l/min a 4,1 bar) (50 Hz)
Hasta 4,0 gpm a 60 psig  (15.
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C