Learn More
Chillers con recirculación ThermoFlex™
Código de producto. 11955457 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
1400w
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de refrigeración unitSize
11955457 1400w cada uno
1 options
Código de producto. 11955457 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 1114010500200400
Optimizados para las aplicaciones más exigentes, los chiller recirculantes ThermoFlex de alto rendimiento son fiables, con un uso y mantenimiento sencillos.
Optimizados para las aplicaciones más exigentes, los enfriadores con circulación Thermo Scientific™ ThermoFlex de alto rendimiento son fiables, fáciles de usar y también de mantener. La plataforma ThermoFlex se ha desarrollado en base a la información proporcionada por los clientes desde la concepción de la idea hasta el diseño. Esta plataforma refrigeradora de alto rendimiento, con capacidad de enfriamiento de hasta 24000 w/81964 BTU, se puede configurar para satisfacer las distintas necesidades de las aplicaciones.
Facilidad de uso
  • Interfaz de usuario intuitiva que facilita el manejo
  • Filtros de agua y aire que pueden cambiarse mientras la unidad está en funcionamiento
  • Empaquetado innovador que agiliza la instalación
  • Guía de inicio rápido que permite poner en marcha el sistema sin problemas
Rendimiento superior
  • Mayor capacidad de enfriamiento
  • Aumento de la fiabilidad
  • Mantenimiento fácil
Posibilidad de configuración del diseño
  • Disponibilidad de una amplia gama de funciones de enfriamiento
  • Diferentes opciones disponibles
  • Instalación flexible
Recomendada para:
  • Industria aeroespacial
  • Análisis
  • Biotecnología
  • Productos químicos
  • Industrial
  • Medicina
  • Sector farmacéutico
  • Investigación
  • Enseñanza universitaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente De 10 °C a 40 °C
Capacidad (imperial) 1,9 gal
Descripción 1400 an; poción de bombeo PD1; 230 V, 50 Hz
Capacidad (métrico) 7,2 L
Certificaciones/conformidad Certificación NRTL para normas CSA; Marcado CE
Capacidad de refrigeración 1400w
Intervalo de temperatura De 5 °C a 40 °C
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz