Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termopar de cable aislado Digi-Sense™
Código de producto. 11841280 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
304,8 cm (120 pulgadas) (sonda)
304,8 cm (60 pulgadas) (sonda)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11841280 304,8 cm (120 pulgadas) (sonda) cada uno
11706624 304,8 cm (60 pulgadas) (sonda) paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11841280 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0851282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    37.16€ / paquete de 1
    Ahorro 13.84€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Utilice estas sondas para una variedad de aplicaciones de alta temperatura. Las sondas de termopar de cable aislado Digi-Sense™ Cole-Parmer™ incluyen un cable aislado recto sin mango y cuentan con conectores minicodificados por colores ANSI: Tipo J - negro, tipo K - amarillo y tipo T - azul.
  • El cable flexible aislado de Kapton es ideal para comprobar la temperatura de los alimentos
  • Cable flexible aislado de fibra de vidrio utilizado para mediciones de alta temperatura
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido
  • Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para su uso con soluciones acuosas
  • No someta las sondas de unión expuesta de tipo J a la humedad, ya que se oxidarán
Especificaciones
Temperatura (métrico) De -150 °C a +482 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las mediciones de alta temperatura
Longitud (imperial) 304,8 cm (120 pulgadas) (sonda)