Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termopar de cable aislado Digi-Sense™
Código de producto. 11706624 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
304,8 cm (120 pulgadas) (sonda)
304,8 cm (60 pulgadas) (sonda)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11706624 304,8 cm (60 pulgadas) (sonda) paquete de 6
11841280 304,8 cm (120 pulgadas) (sonda) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11706624 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0850585
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice estas sondas para una variedad de aplicaciones de alta temperatura. Las sondas de termopar de cable aislado Digi-Sense™ Cole-Parmer™ incluyen un cable aislado recto sin mango y cuentan con conectores minicodificados por colores ANSI: Tipo J - negro, tipo K - amarillo y tipo T - azul.
  • El cable flexible aislado de Kapton es ideal para comprobar la temperatura de los alimentos
  • Cable flexible aislado de fibra de vidrio utilizado para mediciones de alta temperatura
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido
  • Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para su uso con soluciones acuosas
  • No someta las sondas de unión expuesta de tipo J a la humedad, ya que se oxidarán
Especificaciones
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Ideal para comprobar la temperatura de los alimentos
Aislamiento Kapton
Longitud (imperial) 304,8 cm (60 pulgadas) (sonda)