Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de penetración de termopar
Código de producto. 10207790
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-200 °C a 500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10207790 -200 °C a 500 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10207790 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13410674
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sondas de penetración para medición de temperatura de masas viscoplásticas como asfalto, betunes o terrenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva RoHS 2011/65/UE
Diámetro de la sonda (métrico) 2,1 mm
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Sonda de penetración, medición de temperatura de masas viscoplásticas como asfalto, betún.
Altura (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Modelo TPN 230
Tipo de sonda penetración
Peso (métrico) 0.12 kg
Tipo de producto Sonda de penetración
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (métrico) 500°C
Intervalo de temperatura (métrico) -200 °C a 500 °C
Para utilizar con (equipo) TFN 520
Anchura (métrico) 100 mm