Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill III
Código de producto. 15562541 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
Hasta 1900 vatios
Caudal:
1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar)
2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar)
2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)
Comunicaciones:
Ninguno
RS232
Tipo de bomba:
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de refrigeración Caudal Comunicaciones Tipo de bomba unitSize
15562541 Hasta 1900 vatios 2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar) RS232 MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) cada uno
15361657 Hasta 1900 vatios 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) Ninguno PD1 (bomba de desplazamiento positivo) cada uno
15371657 Hasta 1900 vatios 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) Ninguno PD1 (bomba de desplazamiento positivo) cada uno
15381657 Hasta 1900 vatios 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) Ninguno PD2 (bomba de desplazamiento positivo) cada uno
15391657 Hasta 1900 vatios 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) RS232 PD2 (bomba de desplazamiento positivo) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15562541 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 198224120000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU.
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU. Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios. El diseño innovador incluye conexiones de fontanería reducidas al mínimo y un filtro de paso total del líquido incorporado que maximizan la fiabilidad del producto. La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.
  • Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
  • Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
  • Controlador digital intuitivo
  • Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
  • Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
  • Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
  • Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ThermoChill III LR, 230 V/50 HZ, MDCI RS232
Certificaciones/conformidad Marca CE y UL.
Comunicaciones RS232
Capacidad de refrigeración Hasta 1900 vatios
Caudal 2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar)
Tipo de bomba MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
Intervalo de temperatura De -10 °C a +30 °C
Modelo ThermoChill III LR
Refrigerante R134A
Temperatura (valor de referencia) De -10 °C a +30 °C
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de conexión RS232