Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill I
Código de producto. 15985171 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
Hasta 600 vatios
Comunicaciones:
Ninguno
Tipo de bomba:
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de refrigeración Comunicaciones Tipo de bomba Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15985171 Hasta 600 vatios Ninguno MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) 230 V/50 Hz cada uno
15391647 Hasta 600 vatios Ninguno PD1 (bomba de desplazamiento positivo) 230 V/50 Hz cada uno
15301657 Hasta 600 vatios Ninguno PD1 (bomba de desplazamiento positivo) 230 V/50 Hz cada uno
15532541 Hasta 600 vatios Ninguno MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) 230 V/50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15985171 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 196224010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3865.00€
    3550.00€ / paquete de 1
    Ahorro 315.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU. Las innovadoras características del diseño de ThermoChill I maximizan la fiabilidad del producto.
Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU gracias a los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill I.La serie de enfriadores ThermoChill es una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación cuya capacidad de enfriamiento oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.
  • Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
  • Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
  • Controlador digital intuitivo
  • Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
  • Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
  • Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
  • Dimensiones: 23,8 × 14 × 23 pulg. (60,5 × 35,6 × 58,4 cm)
  • Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marca CE y UL.
Comunicaciones Ninguno
Capacidad de refrigeración Hasta 600 vatios
Caudal 2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar)
Tipo de bomba MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
Intervalo de temperatura De -10 °C a +30 °C
Modelo ThermoChill I LR
Refrigerante R134A
Temperatura (valor de referencia) De -10 °C a +30 °C
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V