Learn More
Liebisch™ Evaporador Thermobile™
Código de producto. 11930188
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
EVTM-130-32-13
Intervalo de temperatura (métrico):
200 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
34 × 23 × 13 cm (carcasa)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Intervalo de temperatura (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11930188 EVTM-130-32-13 200 °C 34 × 23 × 13 cm (carcasa) cada uno
1 options
Código de producto. 11930188 Proveedor Liebisch™ N.º de proveedor 67186201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite calentar y concentrar muestras con gases seleccionados.
  • Bloques de calentamiento intercambiables (monobloques)
  • Realiza diferentes funciones con una unidad
  • Profundidad del orificio: 65 mm
  • Orificio: redondo o plano
  • Lugares de muestra: De 24 a 108
  • Diámetro del orificio: De 5 a 20 mm
  • Dimensión de la carcasa: 23 x 33 x 13 cm
Specifica
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia de calor
Tipo Bloque calefactor
Modelo EVTM-130-32-13
Intervalo de temperatura (métrico) 200 °C
Vataje 750 w
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34 × 23 × 13 cm (carcasa)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.