Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Taq para kits de PCR y mezclas maestras Thermo-Start™
Descripción
Thermo Scientific™ Thermo-Start mixes are hot-start modified for PCR applications requiring maximum specificity and sensitivity, to detect rare or complex targets; also allows for room-temperature reaction setup.
• Evita las cebaduras inespecíficas
• Rendimientos aumentados
• Preparación de las muestras a temperatura ambiente
• Protección de la enzima durante esta fase por el tampón de reacción Termo-Start dedicado, estándar o High Performance para fragmentos de amplificación difícil
• Thermo-Start ADN polimerasa
• High Performance
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C for long-term storage. Stable at 4°C for up to four weeks. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Descripción | Thermo-Start DNA Polymerase Enzyme Kit w/High Performance Buffer (for GC-rich) |
| Cantidad | 4000 x 25µL Rxns |
| Para utilizar con (aplicación) | Cloning |
| Compatibilidad | Thermo-Start Taq Reddymix Kits and Master Mixes |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).