Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo
Código de producto. 11587304 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
32 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11587304 32 L cada uno
10480394 5 L 1 PCS
10318543 10 L 1 PCS
10398293 20 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11587304 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TY509X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2263.53€
    2019.73€ / paquete de 1
    Ahorro 243.80€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
Esta serie, creada para el almacenamiento y la dispensación de pequeñas cantidades de nitrógeno líquido, incluye seis modelos con capacidad de 5 a 32 litros. También se ofrece una gama completa de accesorios de manipulación y dispensación, así como carros de transporte.
Características:
  • Diseñado para el aporte de nitrógeno líquido a otros recipientes criogénicos.
  • Vasos Dewar de aluminio ligero que garantizan una baja velocidad de evaporación.
  • Opciones de dispositivo de retirada, cacillo de 12 mL y carro accesorio con ruedas
  • Los vasos Dewar compactos Thermo 5 y 10 incluyen una cómoda asa de tipo cubo para el vertido y el empleo en aplicaciones en que solo se precisan pequeñas cantidades de nitrógeno líquido.
  • Los modelos Thermo 10, 20 y 30 pueden equiparse con dispositivos de retirada autopresurizados que permiten la dispensación sencilla de LN2 sin necesidad de vertido
Nota:
La velocidad de evaporación estática se basa en el rendimiento de contenedores nuevos, sin tapas abiertas ni cargas de producto. El rendimiento real puede variar en cada aplicación individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Recipiente de transferencia de LN2
Capacidad (imperial) 1.13 cu. ft.
Capacidad (métrico) 32 L
Altura exterior (imperial) 24.1 in.
Altura exterior (métrico) 61,2 cm
Diámetro (imperial) 17 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial) 2,5 in.
Diámetro (métrico) 43,2 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 6,4 cm
Peso con embalaje (imperial) 30 lb.
Peso con embalaje (métrico) 13,6 kg
Peso (imperial) 25 lb.
Peso (métrico) 11,4 kg