Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo
Código de producto. 10398293 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
32 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10398293 20 L cada uno
10480394 5 L 1 PCS
10318543 10 L 1 PCS
11587304 32 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10398293 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TY509X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00€
    1701.53€ / paquete de 1
    Ahorro 108.47€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
Esta serie, creada para el almacenamiento y la dispensación de pequeñas cantidades de nitrógeno líquido, incluye seis modelos con capacidad de 5 a 32 litros. También se ofrece una gama completa de accesorios de manipulación y dispensación, así como carros de transporte.
Características:
  • Diseñado para el aporte de nitrógeno líquido a otros recipientes criogénicos.
  • Vasos Dewar de aluminio ligero que garantizan una baja velocidad de evaporación.
  • Opciones de dispositivo de retirada, cacillo de 12 mL y carro accesorio con ruedas
  • Los vasos Dewar compactos Thermo 5 y 10 incluyen una cómoda asa de tipo cubo para el vertido y el empleo en aplicaciones en que solo se precisan pequeñas cantidades de nitrógeno líquido.
  • Los modelos Thermo 10, 20 y 30 pueden equiparse con dispositivos de retirada autopresurizados que permiten la dispensación sencilla de LN2 sin necesidad de vertido
Nota:
La velocidad de evaporación estática se basa en el rendimiento de contenedores nuevos, sin tapas abiertas ni cargas de producto. El rendimiento real puede variar en cada aplicación individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Recipiente de transferencia de LN2
Capacidad (métrico) 20 L
Altura exterior (imperial) 24,7 pulg.
Altura exterior (métrico) 62,8 cm
Diámetro (imperial) 14.5 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial) 2 in.
Diámetro (métrico) 36,8 cm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 5 cm
Peso con embalaje (imperial) 24 lb.
Peso (imperial) 19 lb.
Peso (métrico) 8,6 kg