Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Watch Glass
Código de producto. 17145321
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17145321 Vidrio paquete de 400
1 options
Código de producto. 17145321 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor WATCH GLASS
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Thermo Scientific™ Watch Glass is used as a beaker cover and used in weighing, crystallization, and drying in the lab.
Thermo Scientific™ Watch Glass is used as a beaker cover as well as used in weighing, crystallization, and drying in the lab.
  • WATCH GLASS 2 PER SET
  • 200 SETS /CS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción WATCH GLASS 2 PER SET, 200 SETS /CS
Material Vidrio
Tipo Watch Glass
Para utilizar con (aplicación) Used as Beaker Covers