Learn More
Thermo Scientific™ VersiPlate PCR Strip Tube Plate, 96-well, low profile
Código de producto. 15284453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 placas
Tamaño de la unidad:
1 paquete
15284453 25 placas 1 paquete
1 options
Código de producto. 15284453 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1800
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Placas flexibles de 96 pocillos con tiras de tubos de perfil bajo para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR.
Las Thermo Scientific VersiPlates son únicas, con cada tira de ocho tubos enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Las Thermo Scientific VersiPlates son únicas, con cada tira de ocho tubos enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Características destacadas
  • Manipulación más sencilla de las muestras, ya que se pueden manejar varias tiras de muestras simultáneamente
  • Menos residuos de consumibles porque solo hay que extraer el número necesario de tiras. El resto se guarda para el siguiente experimento.
  • Se pueden utilizar en instrumentos con o sin VersiFrame.
  • El marco de policarbonato reutilizable puede servir como gradilla útil para una VersiPlate o cualquier cantidad de tubos en tiras de perfil bajo. Además, simplifica la carga de muestras en los termocicladores.
  • El formato de perfil bajo de la VersiPlate tiene un menor volumen muerto, lo que reduce la evaporación de la muestra.
  • Disponibles en color blanco, lo que mejora la reflexión de señal, reduce la variación y aumenta la sensibilidad de los ensayos de qPCR.
  • Volumen de llenado máximo de 0,2 ml
  • Se pueden utilizar con todas las alfombrillas, tiras de tapones, y películas y cierres adhesivos y térmicos Thermo Scientific VersiCap™
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Línea de productos VersiPlate
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Material Policarbonato
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 25 placas
Velocidad de reacción Perfil bajo