Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, flat cap strips
Código de producto. 15366621
Cambiar vista
Click to view available options
N.º por caja:
25
100
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º por caja Tamaño de la unidad
15366621 25 cada uno
15264447 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15366621 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1815
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Alfombrillas flexibles de tiras de tapones abovedados y planos para PCR o tiras de tapones ultratransparentes para aplicaciones de qPCR para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras Thermo Scientific.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Características destacadas
  • Se pueden aplicar varias tiras de tapones al mismo tiempo al sellar placas qPCR, reduciendo el tiempo de preparación
  • Elimine la necesidad de cortar los cierres adhesivos
  • Aptas para su uso con todas las placas de PCR de Thermo Scientific de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Resistencia a la esterilización en autoclave: Probada con éxito
Resistencia a DMSO (100 %): probada con éxito
Resistencia al etanol: probada con éxito
Resistencia a la irradiación gamma: probada con éxito
Peligrosas: no
Resistencia al isopropanol: probada con éxito
Almacenamiento a largo plazo: probado con éxito
PCR (incluido baño de agua): probada con éxito
Rasgables: probado con éxito
Perforables: no se recomienda
qPCR: tapones ultratransparentes: probados con éxito
Tapones abovedados o planos: no se recomiendan
Resellables: probado con éxito
Escala de temperatura de sellado: de −20 °C a +120 °C
Vida útil: 60 meses
Condiciones de envío: temperatura ambiente
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Resistencia a la radiación UV: probada con éxito
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
N.º por caja 25
Cantidad 25 mats
Formato Tiras de 8 tapones planos
Tipo de producto Tira de tapones de placa de PCR
Línea de productos VersiPlate
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos