Descripción
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Características destacadas
- Se pueden aplicar varias tiras de tapones al mismo tiempo al sellar placas qPCR, reduciendo el tiempo de preparación
- Elimine la necesidad de cortar los cierres adhesivos
- Aptas para su uso con todas las placas de PCR de Thermo Scientific de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- PCR.
- qPCR/PCR en tiempo real.
Resistencia a la esterilización en autoclave: Probada con éxito
Resistencia a DMSO (100 %): probada con éxito
Resistencia al etanol: probada con éxito
Resistencia a la irradiación gamma: probada con éxito
Peligrosas: no
Resistencia al isopropanol: probada con éxito
Almacenamiento a largo plazo: probado con éxito
PCR (incluido baño de agua): probada con éxito
Rasgables: probado con éxito
Perforables: no se recomienda
qPCR: tapones ultratransparentes: probados con éxito
Tapones abovedados o planos: no se recomiendan
Resellables: probado con éxito
Escala de temperatura de sellado: de −20 °C a +120 °C
Vida útil: 60 meses
Condiciones de envío: temperatura ambiente
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Resistencia a la radiación UV: probada con éxito
- PCR.
- qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100 |
| Cantidad | 100 mats |
| Formato | Tiras de 8 tapones planos |
| Tipo de producto | Tira de tapones de placa de PCR |
| Línea de productos | VersiPlate |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +120 °C |
| Mostrar más |