Learn More
Thermo Scientific™ Versette ClipTips™
Descripción
Las puntas tienen una pestaña o clip que la mantiene en su lugar para asegurar un cierre eficaz y que solo se suelten cuando se expulsen mecánicamente.
- Las puntas de diseño exclusivo que hace que solo puedan quedar fijadas o sueltas se fijan en su posición con un ajuste perfecto para impedir que se suelten, se aflojen o pierdan líquido
- Al minimizar la contaminación cruzada entre las muestras, las puntas llegan al fondo de los tubos
- Gama de puntas versátiles con tres tamaños para volúmenes: 1250 μl,300/125 μl y 30/12,5 μl
- La gradilla rígida permite el asentamiento estable y uniforme de la punta
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 30 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | 12,5 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Las puntas con fijación y liberación se acoplan en su lugar lo que ofrece un ajuste seguro, previene frente a puntas sueltas, irregulares o con fugas, minimiza la contaminación cruzada entre muestras y ofrece un montaje estable y recto en todo momento |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Versette |
| Línea de productos | Versette ClipTips |