Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios Valco
Código de producto. 11999214 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11999214 Acero inoxidable paquete de 10
1 options
Código de producto. 11999214 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ZF110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Valco continúa ofreciendo una línea diversa en términos de número de puertos, tamaños de conectores y materiales de construcción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Férrula
Material Acero inoxidable
Tamaño (imperial) 0,062 in
Tamaño (métrico) 0,15 cm