Descripción
Los vectores Thermo Scientific pMCS Tluc16 son vectores de múltiples sitios de clonación (MCS) diseñados para aceptar una secuencia promotora para el estudio de la regulación génica mediante el indicador de luciferasa intracelular TurboLuc™16 (Tluc16).
- Gen de la luciferasa intracelular Tluc16, optimizado para alta expresión en sistemas de mamíferos
- Los múltiples sitios de clonación proporcionan versatilidad para la transferencia de elementos reguladores de un vector a otro
- Terminador de poliA sintético y sitio de pausa transcripcional (TPS) incluido en el flujo ascendente de MCS para minimizar la lectura transcripcional no específica
- La tecnología de desestabilización dual (DD) reduce la acumulación de ARNm y proteína de luciferasa Tluc16 en las células, lo que mejora la capacidad de respuesta del ensayo
- Promotor de núcleo mínimo optimizado (MINP) y región de 5' UTR para conseguir una expresión eficiente de la luciferasa Tluc16
- Gen de resistencia a la higromicina para su uso como marcador de selección para generar líneas celulares estables de mamíferos
- Los vectores pNF-κB y PCRE Tluc16-DD preparados están diseñados para controlar la activaciónde la proteína NFκB y la proteína de unión cAMP (CREB) en células de mamíferos
- La variedad pEF1α preparada incluye una versión modificada del promotor elongado Factor 1α (EF1α) de la expresión constitutiva de la luciferasa Tluc16 en células de mamíferos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Vector de información transcripcional |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C). |
| Gen marcador | Luciferasa TurboLuc™16 |
| Línea de productos | Pierce |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos con indicador |
| Promotor | minP |