Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A
Código de producto. 13426796 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
13426796 50 m cada uno
1 options
Código de producto. 13426796 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260031630
Diseñado para la separación de Ar/O2 y otros gases permanentes
  • Procedimientos de revestimiento y desactivación especialmente diseñados para la eficacia cromatográfica y la integridad de la capa porosa del revestimiento
  • El proceso de desactivación produce un pico nítido para la elución de CO en lugar de la formación de colas que se suele ver en otras columnas
  • La alta retención del tamiz molecular permite la separación de gases permanentes a temperaturas superiores a la temperatura ambiente
  • Las partículas uniformes permanecen adherentes a los tubos incluso después del ciclo continuo de la válvula
  • Similar a GS-Msieve, HP PLOT Molsieve, CP-Molsieve 5A, Molsieve 5A, AT-Molsieve, PLT-5A, RT-Msieve 5A
Gases permanentes, refinería o gases naturales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Para utilizar con (aplicación) Separación de Ar/O&subscript_2; y otros análisis de gases permanentes
Grosor de película 50 μm
Longitud (métrico) 50 m