Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Tube Plate
Código de producto. 10632664
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color unitSize
10632664 Transparente paquete de 25
1 options
Código de producto. 10632664 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Doce filas de ocho tiras Thermo-Strip de 0,2 ml premontadas en una placa de retención para facilitar la extracción de tiras de tubos del bloque termociclador después de la PCR.
La placa Thermo Scientific Thermo-Tube incluye 12 filas de ocho tiras Thermo-Strip de 0,2 ml. La placa cuenta con topes de bloque en la parte inferior para que pueda extraerla fácilmente del termociclador. La placa es sellable y compatible con la mayoría de los termocicladores.
Características destacadas
  • Volumen máximo de pocillo de 0,2 ml
  • Doce filas de ocho tiras Thermo-Strip, premontadas en una placa de retención de tiras
  • Topes de bloqueo en la parte inferior del retenedor para facilitar la extracción del termociclador
  • Compatible con la mayoría de los termocicladores, incluidos los modelos Perkin-Elmer 9600™ y 9700™
  • Sellable mediante Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos, y tiras de tapones planos y abovedados
Aplicaciones
  • PCR
Certifications
Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN genómico humano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Termociclador
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 ml
Velocidad de reacción Estándar