Learn More
Thermo Scientific™ Estructura de soporte con ruedas Heracell™
Código de producto. 10092133 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10092133 cada uno
1 options
Código de producto. 10092133 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50057161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    1436.49€ / paquete de 1
    Ahorro 108.51€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para su uso con: Incubador de CO2 Heracell 150i
  • Proporciona protección contra la contaminación del suelo
  • Se puede elegir entre tres alturas: 185Mm (7,3 pulg.), 200mm (7,9 pulg.) o 780mm (30,7 pulg.)
  • Los bastidores de soporte también pueden incorporar ruedas giratorias para facilitar la maniobrabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Incubadora de CO2 Heracell 150i
Iluminación LED
Tipo Accesorio, Estructura de soporte
Incluye Colador
Altura (imperial) 7,3 in
Altura (métrico) 18,5 cm