Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Septa for 8-425 Screw Thread Caps
Código de producto. 31920930 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Red, White
Material:
PTFE, Silicone
Precortados:
No
Grosor (imperial):
0.06 in.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material Precortados Grosor (imperial) Tamaño de la unidad
31920930 Red, White PTFE, Silicone No 0.06 in. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31920930 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 200 344
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Thermo Scientific caps and vials are available in a wide variety of sizes and configurations to fit the needs of many applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0.314 in., 0.8 cm
Color Red, White
Material PTFE, Silicone
Precortados No
Grosor (imperial) 0.06 in.
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable