Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas Sorvall X4F y X4FR Pro
Código de producto. 17610727
Cambiar vista
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Tensión:
220 V
208/230 V
220/240 V
Modelo:
Certificado IVD
Con certificación IVD
Solo para uso general
Descripción:
Sorvall X4F Pro, 208-240 V
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 208-240 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Refrigerado Tensión Modelo Descripción Tamaño de la unidad
17610727 Sí 220 V Certificado IVD Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V cada uno
17150589 No 208/230 V Con certificación IVD Sorvall X4FR Pro-MD, 208-240 V cada uno
17170589 Sí 220/240 V Certificado IVD Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V cada uno
17190599 No 208/230 V Solo para uso general Sorvall X4F Pro, 208-240 V cada uno
17160289 Sí 220/240 V Solo para uso general Sorvall X4FR Pro, 220-240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17610727 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75009026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La pantalla táctil ergonómica de la serie Pro facilita la programación para obtener resultados más rápidos, además de acceder y realizar un seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga.
Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F y X4FR de suelo de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Cambie de forma rápida y segura entre 18 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ sin herramientas. Ahorre espacio en la mesa de trabajo con este modelo de suelo, de serie con ruedas bloqueables para un fácil almacenamiento y para facilitar la limpieza en entornos de sala blanca.
Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
  • Facilidad de uso:
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
    • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
    Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
    Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
    Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
    Diseño que ahorra espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
    Bajo consumo energético:
    • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controlador Microprocesador
Descripción Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Capacidad 4 tubos de recogida de sangre de 1000 ml, 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 x 6 microplacas con rotor TX-1000
RCF máx. 25 830 xg de ángulo fijo (con rotor Microlitro 30 x 2ml); 7197 xg con oscilación hacia fuera (con rotor H-Flex HS4)
Vel. máx 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
Refrigerado Sí
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Incluye El rotor debe adquirirse por separado
Material Parte delantera, superior, laterales: Plástico PC-ABS pintado con laca 2K a base de PUR; carcasa metálica: acero laminado en frío conpintura en polvo; recipiente de la centrífuga: acero inoxidable; centrífuga de suelo: ruedas bloqueables
Memoria Almacena hasta 100 eventos y programas
Modelo Certificado IVD
Perfil (aceleración/frenado) 9 de aceleración/10 de frenado
Memoria para programas Hasta 100 programas a través de la interfaz de la pantalla táctil a todo color
Cantidad Cada uno
Rotor 18 opciones de rotor disponibles
Rotor incluido No
Características de seguridad Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Temporizador Opción de contar hacia adelante o hacia atrás y configurar 'Al inicio' o 'A la velocidad'
Ventilado/a No
Dimensiones (Al x An x F) 32,8 x 22,3 x 27,2 in (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Peso neto 319 lb (145 kg)
Tensión 220 V
Uso en laboratorio/sala limpia Compatibilidad con salas blancas Clase ISO 7 según DIN EN ISO 14644-1
Tipo de producto Centrífuga de uso general
Tipo de pantalla Interfaz de pantalla táctil a todo color