Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Adaptadores de tubos de centrífuga T/RT para cubetas de rotor redondo
Código de producto. 10384681 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Aceite de oliva
Amarillo
Blanco
Gris claro
Rojo
Verde
Tamaño del tubo:
10/15 ml
15 ml
175/250 ml
50 mL
7 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
10384681 Aceite de oliva 15 ml 1 PCS
10290162 Amarillo 7 mL cada uno
10782393 Gris claro 7 mL cada uno
10202991 Rojo 15 ml cada uno
10259301 Blanco 10/15 ml 1 PCS
10395472 Verde 50 mL cada uno
10181031 Blanco 175/250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10384681 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75008137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    167.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Para usar con rotores de cuatro lugares 75006445 y 75006434 cuando está equipado con rotores redondos cubo 75006441
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor LH-W y LH- con cestillo redondo
Color Aceite de oliva
Tamaño del tubo 15 ml