Learn More
Thermo Scientific™ Carros para centrífuga Sorvall™ Legend™
Código de producto. 10710424 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
55,1 cm
74,9 cm
Altura (métrico):
29,0 cm
59,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10710424 55,1 cm 59,9 cm cada uno
10381712 74,9 cm 29,0 cm cada uno
10040112 55,1 cm 29,0 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10710424 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 76000077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00€
    2330.00€ / paquete de 1
    Ahorro 110.00€
    4% Descuento
En stock
Le permiten operar su centrífuga lejos o debajo de su banco de trabajo principal
  • Para todas las centrífugas de la serie Legend T; tamaños como se muestra en la tabla
  • Disponible en modelos de sobremesa o subarmarios
  • Con ruedas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1,6R
Longitud (métrico) 66,5 cm
Altura (métrico) 59,9 cm
Anchura (métrico) 55,1 cm
Tipo de producto Carro móvil