Learn More
Adaptadores de tubos Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6 para rotor basculante de 6 puestos con cestillos redondos
Código de producto. 12468682 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor basculante para centrífuga HT6
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12468682 Rotor basculante para centrífuga HT6 paquete de 6
1 options
Código de producto. 12468682 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 11178308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    786.00€ / paquete de 6
    Ahorro 69.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Para su uso con la centrífuga Sorvall HT6
Se ajusta en el rotor 11178252 cuando está equipado con cestillos redondos 11178135 (sellados) o 11178136 (sin sellar).
Información de órdenes
Se venden en paquetes de 6. Un paquete llenará el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante para centrífuga HT6