Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptadores para Stratos™ Rotor de cangilones oscilantes de cuatro plazas
Código de producto. 10509151 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Marrón
Rojo
Verde
Verde/amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10509151 Blanco cada uno
10410083 Verde/amarillo cada uno
10459502 Verde cada uno
10358082 Marrón cada uno
10039500 Rojo cada uno
10568761 Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10509151 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75008185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    93.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.00€
    8% Descuento
En stock
Para su uso con las centrífugas Thermo Scientific Sorvall Stratos en cuatro lugares Rotor basculante 75-003-047 con cucharón redondo 75-008-172
  • Acomoda tamaños de tubo de 1,5 a 100 mL, incluyendo tubos de orina
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante de 4 x 180 ml
Color Blanco