Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas SL1 Plus
Código de producto. 17140579 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Con certificación IVD
IVD
Solo para uso general
Dimensiones (Al x An x F):
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)
36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg)
Refrigerado:
No
Sí
Tensión:
100/115/220/230 V
208/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Dimensiones (Al x An x F) Refrigerado Tensión Tamaño de la unidad
17140579 Con certificación IVD 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) No 100/115/220/230 V cada uno
17150579 IVD 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) Sí 100/115/220/230 V cada uno
17180589 Solo para uso general 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg) No 100/115/220/230 V cada uno
17190589 Solo para uso general 36,2 x 62,5 x 66 cm (14,2 x 24,6 x 26 pulg) Sí 208/230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17140579 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75009000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Interfaz de usuario estándar de diseño ergonómico y alto contraste con posibilidad de almacenar hasta 6 programas con un simple botón para aplicaciones rutinarias.
Las centrífugas de la serie SL1/SL1R Plus vienen de serie con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Cambie de forma rápida y segura entre 14 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Auto-Lock sin herramientas. Esta centrífuga compacta tiene una capacidad de hasta 1,6 L y puede centrifugar hasta 76 tubos de sangre de 5/7 ml y 16 tubos cónicos de 50 ml con biocontención y es ideal para aplicaciones de rutina.
  • Facilidad de uso:
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
    • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
    Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
    Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
    Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
    Diseño para ahorrar espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
    Bajo consumo energético:
    • Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15,ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Tipo de controlador Microprocesador
Capacidad 4 x 400 ml con rotor TX-400
RCF máx. 25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2)
Vel. máx 15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Incluye el rotor debe adquirirse por separado
Memoria almacena hasta 6 programas
Modelo Con certificación IVD
Perfil (aceleración/frenado) 9 de aceleración/10 de frenado
Memoria para programas Hasta 6 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste
Cantidad Unidad
Rotor incluido No
Características de seguridad Detección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Ventilado/a Sí
Dimensiones (Al x An x F) 36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 pulg)
Tensión 100/115/220/230 V
Tipo de producto Centrífuga de uso general
Tipo de pantalla LED