Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento LVI de vidrio sinterizado Thermo Scientific
Código de producto. 12964061
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12964061 25/paq. paquete de 25
12944061 5/paq. paquete de 5
12954061 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12964061 Supplier Trajan Scientific and Medical™ Supplier No. 09215525
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Specifications
Cantidad 25/paq.
Longitud (métrico) 120 mm
Product Type Revestimiento de la inyección de grandes volúmenes (LVI)
Diámetro interior (métrico) 0,78/1,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 2,75 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC Thermo Scientific
Material de revestimiento Vidrio sinterizado