Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento LVI de vidrio sinterizado Thermo Scientific
Código de producto. 12954061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12954061 1 unidad cada uno
12944061 5/paq. paquete de 5
12964061 25/paq. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12954061 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09215501
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 120 mm
Product Type Revestimiento de la inyección de grandes volúmenes (LVI)
Diámetro interior (métrico) 0,78/1,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 2,75 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC Thermo Scientific
Material de revestimiento Vidrio sinterizado