Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento LVI de vidrio sinterizado Thermo Scientific
Código de producto. 12944061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12944061 5/paq. paquete de 5
12954061 1 unidad cada uno
12964061 25/paq. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12944061 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 092155
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Tipo de producto Liner de inyección de gran volumen (LVI)
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro interior (métrico) 0,78/1,8 mm
Diámetro exterior (imperial) 2,75 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC Thermo Scientific
Material de revestimiento Vidrio sinterizado