Learn More
Epredia™ Cubreobjetos de plástico Shandon™
Código de producto. 11927774 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/paq.
250/caja
Tamaño de la unidad:
25 PCS
250 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11927774 250/caja 250 PCS
12766807 25/paq. 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11927774 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 72110013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    611.00€
    420.75€ / paquete de 250
    Ahorro 190.25€
    31% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para su uso con sistemas de inmunotinción Shandon Sequenza™ y Cadenza™
Ahorra gastos en reactivos costosos.
  • Dispositivo que se acopla sobre un portaobjetos de microscopio estándar para poder inmunoteñir los especímenes con una mínima cantidad de reactivo
  • Deja libre al técnico gran cantidad de tiempo
  • Evita la manipulación manual de los portaobjetos entre paso y paso
  • Permite colocar las secciones prácticamente en cualquier sitio del portaobjetos
  • Impide que el espécimen se seque durante incubaciones prolongadas
  • Asegura una calidad de la tinción homogénea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Centrado de
Cantidad 250/caja