Description
- Medio de montaje orgánico permanente
- Base de xileno
- Índice de refracción: 1,495 ± 0,005 (seco)
- Viscosidad: Medio (125-200 cps a 24 °C)
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Medio para histología Consul-Mount™, viscosidad media |
| Cantidad | 500 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con el cubreobjetos Epredia™ Consul™ |
| Formulario | Líquido |
Safety and Handling
Product Identifier
- Consul Mount Histology
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P391-Recoger el vertido.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- MIXTURE LIST-Contain: xylenes, 2-propenoicacid