Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipeteadores S1
Código de producto. 10108553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10108553 1 g cada uno
1 options
Código de producto. 10108553 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.55€
    26.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5.55€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Para uso con el pipeteador S1
  • Tanto el soporte para montaje en pared como el soporte para mesa permiten un almacenamiento seguro entre aplicaciones. El rellenador de pipetas se puede recargar en cualquiera de los soportes enchufando el cargador. El soporte para montaje en pared es excelente para guardar el rellenador de pipetas cuando se trabaja en cabinas de flujo laminar para ahorrar espacio.
  • El soporte con alas† permite al usuario ajustar el pipeteador S1 sin retirar ni vaciar la pipeta serológica. El filtro fácil de cargar impide la contaminación cruzada de la pipeta con aerosoles o líquidos y va acompañado de un adaptador de silicona esterilizable en autoclave. El soporte de pipeta de 1 ml ofrece la misma seguridad de sujeción para las pipetas de 1 ml que para las de tamaños mayores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Material Vidrio sodocálcico
Incluye Microesferas de vidrio seco
Cantidad 1 g
†No disponible para uso o venta dentro de los Estados Unidos ni para importación a los Estados Unidos.