Learn More
Thermo Scientific™ ROX Solution, 50 μM
Código de producto. 13273189 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13273189 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13273189 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R1371
 Artículo restringido
En stock
El colorante ROX se añade a las reacciones de qPCR para servir como referencia interna para la normalización de la señal fluorescente cuando se utilizan instrumentos en tiempo real que pueden detectar ROX.
El colorante Thermo Scientific ROX se añade a las reacciones de qPCR para servir como referencia interna para la normalización de la señal fluorescente cuando se utilizan instrumentos en tiempo real que pueden detectar ROX. ROX permite la corrección de la variación entre pocillos que aparece debido a las imprecisiones de pipeteo y las fluctuaciones de fluorescencia. Se puede añadir a un tubo de mezcla principal 2X completo o a una mezcla de reacción individual (para obtener las cantidades recomendadas de solución ROX para un instrumento específico en tiempo real, consulte el manual de qPCR). ROX no participa en la PCR y no interfiere con la especificidad ni la sensibilidad de los ensayos de qPCR.
La solución ROX contiene el colorante ROX como una solución acuosa 50 μM a pH 7.6. El máximo de excitación y el máximo de emisión de ROX son a 580 nm y 621 nm, respectivamente.
El colorante Thermo Scientific ROX se añade a las reacciones de qPCR para servir como referencia interna para la normalización de la señal fluorescente cuando se utilizan instrumentos en tiempo real que pueden detectar ROX. ROX permite la corrección de la variación entre pocillos que aparece debido a las imprecisiones de pipeteo y las fluctuaciones de fluorescencia. Se puede añadir a un tubo de mezcla principal 2X completo o a una mezcla de reacción individual (para obtener las cantidades recomendadas de solución ROX para un instrumento específico en tiempo real, consulte el manual de qPCR). ROX no participa en la PCR y no interfiere con la especificidad ni la sensibilidad de los ensayos de qPCR.
La solución ROX contiene el colorante ROX como una solución acuosa 50 μM a pH 7.6. El máximo de excitación y el máximo de emisión de ROX son a 580 nm y 621 nm, respectivamente.
Peligroso: no
>Propiedades espectrales: los máximos de excitación/emisión de colorante ROX son a 580 nm/621 nm, respectivamente.
> Condiciones de almacenamiento: - 20 °C
>- 20 °C
> Nota de almacenamiento: tenga en cuenta que el colorante ROX es sensible a la luz. La exposición a la luz se debe minimizar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 μM
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Solución ROX de 1 ml, 50 μM
Almacenar a -20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Etiqueta o tinte ROX
Línea de productos ROX
Tipo de producto Reactivos de qPCR
Cantidad 1 mL
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Volumen 1 mL