Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos redondos para rotor con cestillo basculante de 4 puestos
Código de producto. 10210362 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor basculante
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10210362 Rotor basculante cada uno
1 options
Código de producto. 10210362 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    297.00€ / paquete de 1
    Ahorro 28.00€
    8% Descuento
En stock
4 cestillos de 100 ml capacidad que se ajustan al rotor basculante Thermo Scientific de 4 puestos (75-007-591)
Información de órdenes
Se venden de manera individual; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Las tapas de biocontención (75-007-598) se venden por separado. Los adaptadores opcionales aceptan diferentes tipos de tubos y volúmenes de 1,5 a 50 ml. No se necesita adaptador para el frasco de 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante