Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking Bioreactor BioProcess Container (BPC)
Código de producto. p-7180528 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
50 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17958151 20 L paquete de 5
17918201 50 L paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17958151 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30980.03
The Thermo Scientific™ RockIt Rocking Bioreactor BioProcess Container (BPC) is composed of Aegis5-14 single web, multi-layer plastic film, with dimensions optimized for General Electric Health Care (GEHC) Wave 20/50 and Wave 25 equipment.
The Thermo Scientific™ RockIt Rocking Bioreactor BioProcess Container (BPC) is composed of Aegis5-14 single web, multi-layer plastic film, with dimensions optimized for General Electric Health Care (GEHC) Wave 20/50 and Wave 25 equipment. Standard Thermo Scientific RockIt BPCs are 2-panel / pillow-style BPCs that feature inoculation and harvest lines, inlet and outlet gas filters, as well as a sample port and an extra port.
  • Supplied gamma-irradiated and ready-to-use, Thermo Scientific RockIt BPCs are constructed in an ISO 7 cleanroom under cGMP conditions.
  • Eliminates post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduce cross-contamination risks.
Applications of the Thermo Scientific RockIt BPCs:
  • Removes the need for tank cleaning and helps reduce cycle times.
  • Cultivation of mammalian cells at the bench-top scale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Single-Use Bioreactor
Material Plastic Film
Esterilidad Estéril
Detalle del puerto 5 Panel ports
Línea de productos Thermo Scientific
Cantidad 1 Ea.
Método de esterilización Gamma Irradiated
Línea de longitud de tuberías 1 100 cm (39.4 in)
Línea de longitud de tuberías 2 5 cm (2 in)
Línea de longitud de tuberías 3 105 cm (41.3 in)
Línea de longitud de tuberías 4 5 cm (2 in)
Línea de longitud de tuberías 5 10 cm (3.9 in)
Línea de material de tuberías 1 C-flex
Línea de material de tuberías 2 P.C. Silicone
Línea de material de tuberías 3 C-flex
Línea de material de tuberías 4 P.C. Silicone
Línea de material de tuberías 5 P.C. Silicone
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22.25 x 26.12 ft
Longitud (imperial) 22.25 ft.
Anchura (imperial) 26.12 ft.
Tipo de producto Bioprocess Container for Liquid
Capacidad (métrico) 20 L
Longitud (métrico) 678.18 cm
Anchura (métrico) 796.14 cm